Wichtige Dokumente
513466
Luperox® ATC50
~50 wt. % in tricresyl phosphate
Synonym(e):
Dibenzoylperoxid, Mischung in Trikresylphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~50 wt. % in tricresyl phosphate
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?