Merck
51126
Sigma-Aldrich
Hyamine® 1622 -Lösung
4 mM in H2O
Synonym(e):
Diisobutylphenoxy-ethoxyethyl-dimethylbenzyl-ammoniumchlorid -Lösung
Größe auswählen
1 L
CHF 65.30
5 L
CHF 252.00
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 65.30
5 L
CHF 252.00
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
3898548
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
4 mM in H2O
Dichte
0.998 g/mL at 20 °C
SMILES String
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Hyamin® 1622 ist das kationische Detergens Benzethoniumchlorid.[1] Eine ionenselektive Poly(vinylchlorid)-Membranelektrode für Hyamin 1622 wurde vorgeschlagen.[2] Seine Sorption auf Bodenflächen wurde untersucht.[3] Es kommt aufgrund seiner antimikrobiellen und kationischen Tensideigenschaften häufig in Kosmetika und Shampoos zum Einsatz.[4]
Anwendung
Hyamin® 1622-Lösung wurde zur Untersuchung seiner akuten Toxizität und Wirkung auf den oxidativen Stress und die Cholinesterase(ChE)-Aktivität in Dugesia japonica untersucht.[4] Es kann als Stopp-Reagens im verbesserten Eliman-Verfahren für Erythrozyten-Cholinesterase eingesetzt werden.[1]
Rechtliche Hinweise
Hyamine is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
P M George et al.
Clinical chemistry, 29(2), 365-368 (1983-02-01)
The procedure of Dietz et al. (Clin. Chem. 19: 1309-1313, 1973) for plasma cholinesterase (EC 3.1.1.7) gives a background absorbance of 1.4 A when extended to erythrocyte cholinesterase (EC 3.1.1.8) measurement, because the peak absorbance of the reaction product, 5-thionitrobenzoate
Mei-Hui Li
Chemosphere, 70(10), 1796-1803 (2007-10-02)
Eight widely used surfactants (cetyltrimethylammonium bromide; CTAB, benzethonium chloride; Hyamine 1622, 4-nonylphenol; NP, octylphenol ethoxylate; Triton X-100, dodecylbenzene sulfonate; LAS, lauryl sulfate; SDS, pentadecafluorooctanoic acid; PFOA, and perfluorooctane sulfonate; PFOS) were selected to examine their acute toxicities and effects on
Sorption of anionic surfactants SDS, AOT and cationic surfactant Hyamine 1622 on natural soils.
Atay N, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 136(1-4), 55-68 (2002)
Poly (vinyl chloride) containing dibenzo-18-crown-6 as an ion-selective membrane for hyamine 1622.
Khalil MM, et al.
Analytical Letters, 19(7-8), 807-824 (1986)
Elisabeth Lang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 28(2), 347-354 (2011-08-26)
Benzethonium, an antimicrobial surfactant widely used as preservative of pharmaceuticals, topical wound care product and oral disinfectant, triggers apoptosis of several cell types. The apoptosis is preceded and possibly triggered by mitochondrial depolarization. Even though lacking mitochondria, erythrocytes may similarly
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf