Merck
41785
Sigma-Aldrich
Dimidiumbromid
Dimidium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid, Phenanthridinium 1553, Trypadin, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid
Größe auswählen
250 MG
CHF 178.00
1 G
CHF 421.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 178.00
1 G
CHF 421.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.28
Beilstein:
3809779
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent
Produktlinie
BioReagent
Assay
~95% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
243-248 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA)
λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChIKey
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dimidiumbromid ist ein trypanozides Arzneimittel, das die Nukleinsäurensynthese in vielen Organismen, z. B. Gewebekulturzellen, beeinträchtigt.[1]
Anwendung
Dimidiumbromid wird als Bindemittel für natürliche DNA auf der Grundlage der Basenpaar-Spezifizität verwendet.[2] Es wird als Fluoreszenzmittel für Nukleinsäurenexperimente eingesetzt.
Einlagernde Sonde für Nukleinsäuren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Dougherty
The International journal of biochemistry, 14(6), 493-504 (1982-01-01)
1. The absorption spectrum of three phenanthridine drugs (ethidium, dimidium and prothidium bromide) bound to natural DNAs of differing G-C content were obtained using a novel mixing scheme and analysed according to the excluded site binding model. 2. Ethidium bromide
Nuclear transplantation studies of the action of dimidium bromide on amoebae.
S E Hawkins et al.
Nature, 222(5188), 86-87 (1969-04-05)
T P Mozhenok et al.
Tsitologiia, 40(6), 585-590 (1998-10-21)
Effect of DNA-intercalators ethidium bromide (EB, 0.005 and 0.015 mM) and dimidium bromide (DB, 0.005 and 0.010 mM) and antioxidative compounds acetylsalicylic acid (ASA, 0.05 and 0.50 mM) and beta-carotene (0.01, 0.02, 0.05 mM) on the phagosome-lysosome (P-L) fusion and
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
Verwandter Inhalt
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review