Wichtige Dokumente
510084
Raney®-cobalt
W.R. Grace and Co. Raney® 2700, slurry, in H2O, active catalyst
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
slurry
Hersteller/Markenname
W.R. Grace and Co. Raney® 2700
Konzentration
in H2O
SMILES String
[AlH3].[Co]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)