GF08122531
Cobalt-chromium alloy, Co86Cr14
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g
Synonym(e):
CK266010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 081-225-31
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm