Wichtige Dokumente
221678
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 2800, slurry, in H2O, active catalyst
Synonym(e):
Nickelschwamm
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
slurry
Zusammensetzung
Ni, ≥89%
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
Hersteller/Markenname
W.R. Grace and Co. Raney® 2800
Konzentration
in H2O
Verunreinigungen
6-9% Al
Partikelgröße
20-60 μm
pH-Wert
8.5-12.0
SMILES String
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChIKey
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.