Merck
499056
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11BrZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn][C@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H11.BrH.Zn/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;/h1,6-7H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1/t6-,7+;;/m0../s1
InChIKey
KWATZSRCVDAIJT-AUCRBCQYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)