Wichtige Dokumente
497746
Butylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
HMBGXQKLGHIDMN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bond by reacting with organic halides or triflates.[1]
- To prepare n-butylanisole by treating with 4-bromoanisole in the presence of a tetraphosphine ligand and a palladium catalyst.[2]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?