Wichtige Dokumente
491535
4-Chlorbenzaldehyd-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6D4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
AVPYQKSLYISFPO-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?