Merck
586110
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-4-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzesäure-4-13C (Phenyl-4-13C1)
About This Item
Lineare Formel:
13CC5H5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)c1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup