Merck
372382
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat-13C
98 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
13C-markiertes Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat-13C
About This Item
Lineare Formel:
NaH13CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumhydrogencarbonat-13C ist eine isotopisch angereicherte Verbindung von Natriumbicarbonat.
Anwendung
Natriumbicarbonat-13C kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Sonde für NMR− und MRT− basierte pH-Bildgebung.
  • Um den Reaktionsmechanismus der selektiven Hydrogenierung von Bicarbonat zu Format, katalysiert durch einen Ruthenium(III)-Komplex, vorherzusagen.
  • Für die 13C-Markierung einer Aminosäurenprobe für die Verbindungs-spezifische stabile Isotopanalyse (CSIA).
Natriumbicarbonat-13C wird zum Untersuchen des Laktatmetabolismus durch hyperpolarisierte 13C-pH-Bildgebung und multiparametrische MRT eingesetzt. Dieses Reagens kann als Sonde in Kernspinresonanz-Spektroskopiestudien eingesetzt werden, was eine hohe Signalverstärkung für hyperpolarisierte 13C-pH-Bildgebung mit geringerer Toxizität in einem Phantom- und In-vivo-Modell von Prostatakrebs bei Mäusen ermöglicht.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf verpackt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D E Korenchan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 52(14), 3030-3033 (2016-01-23)
A hyperpolarization technique using carbonate precursors of biocompatible molecules was found to yield high concentrations of hyperpolarized (13)C bicarbonate in solution. This approach enabled large signal gains for low-toxicity hyperpolarized (13)C pH imaging in a phantom and in vivo in
Current concepts on hyperpolarized molecules in MRI.
Viale A and Aime S
Current Opinion in Chemical Biology, 14(1), 90-96 (2010)
Quantified pH imaging with hyperpolarized 13 C-bicarbonate
Scholz DJ, et al.
Magnetic Resonance in Medicine : Official Journal of the Society of Magnetic Resonance in Medicine / Society of Magnetic Resonance in Medicine, 73(6), 2274-2282 (2015)
Ferdia A Gallagher et al.
NMR in biomedicine, 24(8), 1006-1015 (2011-08-04)
pH is a fundamental physiological parameter that is tightly controlled by endogenous buffers. The acid-base balance is altered in many disease states, such as inflammation, ischemia and cancer. Despite the importance of pH, there are currently no routine methods for
David E Korenchan et al.
Oncotarget, 10(58), 6096-6110 (2019-11-07)
There is an unmet clinical need for new and robust imaging biomarkers to distinguish indolent from aggressive prostate cancer. Hallmarks of aggressive tumors such as a decrease in extracellular pH (pHe) can potentially be used to identify aggressive phenotypes. In