Merck
451797
Sigma-Aldrich
Benzo[a]pyren-d12
98 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Benzo[a]pyren, 3,4-Benzopyren-d12
Größe auswählen
10 MG
CHF 296.00
CHF 296.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 296.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20D12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 296.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
177-180 °C (lit.)
Anwendung(en)
electronics
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChIKey
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzo[a]pyren-d12 ist ein isotopmarkiertes Analogon des polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffs Benzo[a]pyren, wobei alle an Kohlenstoff gebundenen Protonen (C-H) durch Deuteriumatome ersetzt werden.
Anwendung
Benzo[a]pyren-d12 kann als interner stabiler Isotopenstandard zur Quantifizierung des Benzo(a)pyren-Gehalts in bestimmten Lebensmittelproben mittels Gaschromatografie/Massenspektrometrie eingesetzt werden.[1]
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Spanish smoked meat products: benzo (a) pyrene (BaP) contamination and moisture
Ledesma E, et al.
Journal of food composition and analysis, 37, 87-94 (2015)
Wan-Ting Chang et al.
Marine pollution bulletin, 97(1-2), 217-223 (2015-06-16)
This work investigates the dependence of the sampling rate (Rs) of semi-permeable membrane devices (SPMDs) on flow rate and temperature. The in situ Rs values were obtained using performance reference compounds (PRCs) with weighted polynomial regression and used to estimate
Inyang O Oyo-Ita et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 70(2), 372-382 (2015-11-08)
The distribution of aliphatic and aromatic hydrocarbons in surface sediments of the lower course of the Imo River (Nigeria) was investigated to determine the sources and fate of these compounds. The aliphatic fraction is characterized by a widespread contribution of
Noor A Aly et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 31(5), 810-822 (2021-04-26)
Hurricane Florence made landfall in North Carolina in September 2018 causing extensive flooding. Several potential point sources of hazardous substances and Superfund sites sustained water damage and contaminants may have been released into the environment. This study conducted temporal analysis
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The