Wichtige Dokumente
487368
4-Benzyloxyphenylisocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
129 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO2/c16-11-15-13-6-8-14(9-7-13)17-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChIKey
HFIHSWMJFCMLJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the synthesis of the following phenyl urea derivatives:
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-[3-(2-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl]urea
- N-[4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]phenyl]nicotinamide
- 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-3-(1-nicotinoylindolin-5-yl)urea
- 4-[3-[4-(benzyloxy)phenyl]ureido]-N-phenylbenzamide
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?