Merck
340413
Sigma-Aldrich
Hydroxylamin-d3 Deuterochlorid
98 atom % D
Größe auswählen
5 G
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 381.00
About This Item
Lineare Formel:
D2NOD·DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl[2H].[2H]ON([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1D2,2D/hD
InChIKey
WTDHULULXKLSOZ-MUONFQNCSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
spleen
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)