485179
Acetonitril-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
Methylcyanid-13C,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[13C]#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1,3+1
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.00 °C - closed cup