Merck
483192
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzol
97%
Synonym(e):
p-Phenylen-bis-(dimethylsilan)
Größe auswählen
5 ML
CHF 182.00
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 182.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.42
Beilstein:
1072658
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 182.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChIKey
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)