Merck
432849
Sigma-Aldrich
cis-Dichlor-bis(diethylsulfid)platin(II)
Synonym(e):
cis-Bis-(diethyl-sulfid)-platin(II)-chlorid
Größe auswählen
1 G
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 162.00
About This Item
Lineare Formel:
[(C2H5)2S]2PtCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
105 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)