482269
Natrium-cobalt-carboran
95%
Synonym(e):
Sodium bis(undecahydro-7,8-dicarbaundecaborato)cobaltate, Sodium bis-1,2-dicarbollylcobaltate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Co-].B1BBBBC2BC2BBBB1.B3BBBBC4BC4BBBB3
InChI
1S/2C2H12B10.Co.Na/c2*3-1-2(3)5-7-9-11-12-10-8-6-4-1;;/h2*1-12H;;/q;;-1;+1
InChIKey
WUOJUVSOTXCWMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Membrane-Based Cs+-Selective Electrodes Containing
Ionophore-Functionalized Polymeric Microspheres, SAGE-Hindawi Access to Research