Wichtige Dokumente
125482
cis-Cycloocten
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
Synonym(e):
(Z)-Cyclooctene
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
InChIKey
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?