Merck
178721
Sigma-Aldrich
(Diacetoxyiodo)benzol
98%
Synonym(e):
Iodbenzol-I,I-diacetat, Iodosobenzol-I,I-diacetat
Größe auswählen
5 G
CHF 22.90
25 G
CHF 63.00
100 G
CHF 195.00
1 KG
Anfragen
CHF 22.90
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 22.90
25 G
CHF 63.00
100 G
CHF 195.00
1 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
C6H5I(O2CCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.10
Beilstein:
1879369
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 22.90
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
CC(OI(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
InChIKey
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nicht-aktivierte sp3-C-H-Bindungen von sowohl Oxim- als auch Pyridinderivaten durchlaufen eine äußerst regio- und chemoselektive Pd(II)-katalysierte Oxygenierung mit PhI(OAc)2 als stöchiometrisches Oxidationsmittel.[1]
Nützliches Reagenz zur Synthese einer Vielzahl heterozyklischer Verbindungen.[2][3]
Stöchiometrisches Oxidationsmittel bei der TEMPO-Oxidation von Nerol zu Neral.[4] Oxidationsmittel, das bei der Rhodium-katalysierten Aziridinierung von Olefinen mit Sulfamatestern eingesetzt wird.[5]
Wird für die Pd-katalysierte 2-Arylierung von Indolen bei Raumtemperatur verwendet
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bikash Dangi et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 19(21), 2273-2282 (2018-08-24)
CYP154C8 catalyzes the hydroxylation of diverse steroids, as has previously been demonstrated, by using an NADH-dependent system including putidaredoxin and putidaredoxin reductase as redox partner proteins carrying electrons from NADH. In other reactions, CYP154C8 reconstituted with spinach ferredoxin and NADPH-dependent
Hongzhang Han et al.
Macromolecular rapid communications, 40(10), e1900073-e1900073 (2019-04-04)
A hypervalent (HV) iodine(III)-containing crosslinker, (diacryloyloxyiodo)benzene, is synthesized and its crystal structure is reported. Highly branched polymers with hypervalent iodine(III) groups as the building blocks present at the branching points are synthesized by copolymerization of tert-butyl acrylate and the diacrylate
Renhua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(24), 4615-4621 (2008-11-29)
An efficient one-pot oxidative decarboxylation-Friedel-Crafts reaction of acyclic alpha-amino acid derivatives with electron-rich aromatic compounds is reported. The reaction is activated by the combination of iodobenzene diacetate, iodine and iron dust, resulting in a mild and simple reaction system. The
Tetrahedron, 62, 11331-11331 (2006)
Jayasree Seayad et al.
Organic letters, 12(7), 1412-1415 (2010-03-13)
Copper(I) or -(II) salts with weakly coordinating anions catalyze the diacetoxylation of olefins efficiently in the presence of PhI(OAc)(2) as the oxidant under mild conditions. The reaction is effective for aryl, aryl alkyl, as well as aliphatic terminal and internal
Artikel
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf