Merck
477451
Sigma-Aldrich
Triethanolaminaluminat Bariumsalz
Synonym(e):
[μ3-[[2,2′-[[2-(Hydroxy-κO)ethyl]imino-κN]bis[ethanolato-κO:κO]](2-)]]bis[[[2,2′,2′′-(nitrilo-κN)tris[ethanolato-κO]](3-)]aluminum]barium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37Al2BaN3O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
core: barium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Ba++].OCCN(CCO[Al-]12OCCN(CCO1)CCO2)CCO[Al-]34OCCN(CCO3)CCO4
InChI
1S/C6H13NO3.2C6H12NO3.2Al.Ba/c3*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;;;/h8H,1-6H2;2*1-6H2;;;/q-2;2*-3;2*+3;+2
InChIKey
LMRQYWULUTVMDD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)