Fortfahren mit
F9634
DL-Fluorocitric acid barium salt
Synonym(e):
Barium Fluorocitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 380.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'550.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H8F2O14Ba3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
826.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
CHF 380.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
impurities
≤5% acetic acid
Quality Segment
SMILES string
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
InChI key
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Fluorocitric acid barium salt has been used as an astrocyte inhibitor in various experiments.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
419087241733449644
description
-
description
98%
description
97%
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤5% acetic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)