Merck
47702
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-L-glutaminsäure-1-allylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.43
Beilstein:
5460531
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −20.0±2°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
118-122 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
InChIKey
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)