Wichtige Dokumente
8.52073
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-allyl ester
Größe auswählen
1 G
CHF 88.60
5 G
CHF 325.00
CHF 88.60
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 88.60
5 G
CHF 325.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 88.60
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
118-122 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
InChIKey
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Orthogonally-protected building block for the synthesis of head-to-tail cyclic peptides [1,2] by Fmoc SPPS.The α-allyl ester can be selectively removed in the presence of Fmoc- and tBu-based protecting groups by treatment with Pd(Ph3P)4/ CHCl3/AcOH/NMM[3], thereby facilitating the synthesis of branched esters and amides, and lactones and lactams incorporating a glutamyl unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1992) Tetrahedron Lett., 33, 4557.
[2] F. Albericio, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 1549.
[3] S. A. Kates, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 13th American Peptide Symposium′, ESCOM, Leiden, 1994, pp. 113.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1158
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(157A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.