Wichtige Dokumente
47589
Fmoc-Arg-OH
≥96.0%
Synonym(e):
Nα-Fmoc-L-arginin, Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-arginin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +9.0±2.0°, c = 1% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C (lit.)
145-160 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
InChIKey
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?