Merck
8.52101
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-ω,N-ωÆ-bis-t-butoxycarbonyl-L-arginine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H40N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
596.67
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥91.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C31H40N4O8/c1-30(2,3)42-28(39)34-26(35-29(40)43-31(4,5)6)32-17-11-16-24(25(36)37)33-27(38)41-18-23-21-14-9-7-12-19(21)20-13-8-10-15-22(20)23/h7-10,12-15,23-24H,11,16-18H2,1-6H3,(H,33,38)(H,36,37)(H2,32,34,35,39,40)/t24-/m0/s1
InChIKey
WPAALELGEWGQEG-DEOSSOPVSA-N
Allgemeine Beschreibung
An excellent derivative for Fmoc SPPS of Arg-containing peptides [1]. Coupling of this derivative can be effected using standard activation methods, such as PyBOP® or TBTU, although longer reaction times may be necessary due to the bulkiness of the side-chain protection.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1]
A. S. Verdini, et al. (1992) Tetrahedron Lett., 33, 6541.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1249
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 98.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 91.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.5 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1