Wichtige Dokumente
474932
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.67 (lit.)
bp
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
InChIKey
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)