Merck
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylboronsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C6H2]2BOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
InChIKey
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)