Wichtige Dokumente
471275
1-Thio-β-D-glucose Natriumsalz Hydrat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NaO5S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?