Merck
47015
Sigma-Aldrich
1-Fluor-4-hydroxy-1,4-diazoniabicyclo[2,2,2]octan-bis-(tetrafluoroborat) auf Aluminiumoxid
≥95.0% (T)
Synonym(e):
Accufluor
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (T)
Form
solid
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.O[N+]12CC[N+](F)(CC1)CC2
InChI
1S/C6H13FN2O.2BF4/c7-8-1-4-9(10,5-2-8)6-3-8;2*2-1(3,4)5/h10H,1-6H2;;/q+2;2*-1
InChIKey
DRMMNFGYCLJZKD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Selective fluorinating agent[1][2]
Rechtliche Hinweise
Accufluor is a trademark of Honeywell International Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Stavber et al.
Synlett, 693-693 (1996)
S. Stavber et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6769-6769 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)