Merck
468630
Sigma-Aldrich
L-β-(4-Fluorphenyl)-α-alanin -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −8°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
245-251 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChIKey
ZDECBCKSULAIGP-QRPNPIFTSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)