Merck
798215
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-4-Fluorphenylalanin
Synonym(e):
Fmoc-Phe(4-F)-OH, Fmoc-4-fluor-L-phenylalanin
Größe auswählen
250 MG
CHF 64.60
CHF 64.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 64.60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20FNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.42
Beilstein:
8287377
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 64.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChIKey
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Anwendung
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)