759317
4,4,4,5,5,5-Hexafluor-DL-valin
97%
Synonym(e):
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid, 4,4,4,5,5,5-Hexafluoro-DL-valine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
196-217 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H5F6NO2/c6-4(7,8)2(5(9,10)11)1(12)3(13)14/h1-2H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable