Merck
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluor-DL-valin
≥99.0%
Synonym(e):
2-Amino-3-fluor-3-methyl-buttersäure
Größe auswählen
25 MG
CHF 92.30
CHF 92.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 92.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.14
Beilstein:
2350377
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 92.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
~210 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)