463051
Diboran
99.99% (diborane only), 9-11% (balance hydrogen), 10% in hydrogen, electronic grade
Synonym(e):
Borane (B2 H6 ), Boron hydride (B2 H6 ), Diboron hexahydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Assay
99.99% (diborane only)
Form
gas
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
10% in hydrogen
9-11% (balance hydrogen)
bp
−92.5 °C (lit.)
SMILES String
BB
InChI
1S/B2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
QSJRRLWJRLPVID-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Flam. Gas 1
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable