Wichtige Dokumente
324728
Ethyl-6-bromhexanoat
99%
Synonym(e):
6-Brom-capronsäure-ethylester, Ethyl-6-brom-capronat
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChIKey
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?