Merck
459240
Sigma-Aldrich
Z-L-Methionin
97%
Synonym(e):
N-Carbobenzyloxy-L-methionin, Z-Met-OH
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.34
Beilstein:
2058696
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChIKey
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)