860409
L-Methionin-Methylester -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
L-Met-OMe·HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +25.9°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
151-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCSC
InChI
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
MEVUPUNLVKELNV-JEDNCBNOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..