Merck
457191
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridin-3,3′−dicarbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1-c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(17)18)4-2-6-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
KNVZVRWMLMPTTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
First examples of ternary lanthanide 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate coordination polymers with zigzag chains structures assembled from lanthanide ions, 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate and 1, 10-phenanthroline.
Hu M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(5), 1684-1690 (2007)
Structure of (2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylic acid) dichlorocopper (II) monohydrate.
Goddard R, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 46(1), 33-35 (1990)