Wichtige Dokumente
513040
5,5′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonym(e):
5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridin
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(nc1)-c2ccc(C)cn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12/h3-8H,1-2H3
InChIKey
PTRATZCAGVBFIQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 569593 | 245739 | 742481 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
mp 114-117 °C (lit.) | mp 169-174 °C (lit.) | mp 169-174 °C (lit.) | mp 208-212 °C |
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.