Merck
448141
Sigma-Aldrich
Piperidin-d11
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
CHF 353.00
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 353.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
InChIKey
NQRYJNQNLNOLGT-KTIYLIMOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)