Merck
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Deuteriertes 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, Deuteriertes HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluorisopropanol-d2
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2CDOD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.615 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
InChIKey
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation