Wichtige Dokumente
411302
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol-d
98 atom % D
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
InChIKey
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?