Fortfahren mit
P8293
Protoporphyrin-IX
From Porcine, ≥95%, guanylyl cyclase activator, powder
Synonym(e):
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphindipropionsäure, Kammerers Porphyrin, Ooporphyrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 315.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H34N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
209-033-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
380795
Form:
powder
Assay:
≥95%
Solubility:
DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown
Biological source:
Porcine
CHF 315.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protoporphyrin-IX, ≥95%
biological source
Porcine
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown
fluorescence
λex 402 nm; λem 625 nm (bound to HRP), λex 409 nm; λem 633 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
InChI key
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
General description
Protoporphyrin IX verleiht dem Häm seine rote Farbe und ist das wichtigste Porphyrin im Blut. Es wird in Gegenwart von Protoporphyrinogen-IX-Oxidase aus Protoporphyrinogen IX synthetisiert.
Protoporphyrin IX gehört zur Gruppe der Porphyrine, einer Stoffklasse der Tetrapyrrole. Es ist die eisenfreie Form des Hämins und hat amphiphile Eigenschaften. Es ist der Vorläufer von Häm in dessen biosynthetischem Weg.
Application
Aktiviert lösliche Guanylylzyklase.
Protoporphyrin IX hat folgende Anwendungen:
  • als Standard in Protoporphyrin-Assays[1]
  • in der Fluoreszenzspektroskopie
  • zur Behandlung von Zellen in Zellkulturen zur Erforschung der Häm-vermittelten Ferroportin-1-Transkription
Biochem/physiol Actions
Aufgrund von Stoffwechselanomalien ist der Protoporphyrin-IX-Gehalt in Tumorzellen höher als in normalen Zellen.
Protoporphyrin IX dringt in humane Erythrozyten ein und unterstützt die Freisetzung von Sauerstoff aus ihnen. Es bildet Komplexe mit Myoglobin und Hämoglobin. Es kommt in der photodynamischen Krebstherapie als Photosensibilisator zum Einsatz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
258385440566282820
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
90%
assay
≥92% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
Porcine
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Dear Sir / Madam, Is any of your Protoporphyrin IX / Hemine products (sodium salt, ester, free acid) be classified as non-animal origin / sufficiently processed proven by analytical testing to show that the products are free of biological contaminants?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not have any Protoporphyrin IX that is classified as non-animal origin.