Merck
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorhexyl)stannan
~90%
Synonym(e):
Allyltris-(1H,1H,2H,2H-perfluorhexyl)-stannan, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorhexyl)-allylzinn
Größe auswählen
1 G
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 195.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17F27Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
901.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
~90%
Qualitätsniveau
Form
liquid
Dichte
1.670 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
InChIKey
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Dieses Produkt ist geschützt durch die Patente US 6,156,896; US 5,859,247; und US 5,777,126
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)