Merck
436437
Sigma-Aldrich
Bis(dicyclohexylphosphin)methan
95%
Synonym(e):
Methylen-bis-(dicyclohexylphosphin)
Größe auswählen
1 G
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 224.00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H11)2PCH2P(C6H11)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.58
Beilstein:
5340912
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
95-102 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
InChIKey
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Catalyst for:
  • Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
  • Regioselective Suzuki coupling reactions
  • Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
  • Mediated cross-coupling reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)