Merck
434299
Sigma-Aldrich
Bortrifluorid-Phenol-Komplex (1:2)
25-27% BF3 basis
About This Item
Lineare Formel:
BF3 · 2C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.03
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
25-27% boron trifluoride
bp
178 °C (lit.)
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
InChIKey
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)