Wichtige Dokumente
449679
Bariumisopropoxid
powder, 99% trace metals basis
Synonym(e):
Barium diisopropoxide, Barium isopropoxide, Diisopropoxybarium
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% trace metals basis
Form
powder
solid
Eignung der Reaktion
core: barium
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Ba]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ba/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChIKey
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?