430676
2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol
97%
Synonym(e):
α-C-1-Chromanol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-ol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-hydroxychroman, 3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-ol, 6-Hydroxy-2,2,5,7,8-pentamethylchroman
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(C)c2OC(C)(C)CCc2c(C)c1O
InChI
1S/C14H20O2/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)15)6-7-14(4,5)16-13/h15H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
SEBPXHSZHLFWRL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable