Wichtige Dokumente
421804
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexandiol
99%
Synonym(e):
(1S)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +39°, c = 1.6 in H2O
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
107-109 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
PFURGBBHAOXLIO-WDSKDSINSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCActive Filters